Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.1 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge |
| Enthält | 5/Packung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.1 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Polymerummanteltes Quarzglas |