Learn More
- Home
- Products
- Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie
- Schläuche für die Chromatographie
- Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Artikelnummer. 15268743
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
| Artikelnummer. | Gesamtlänge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15268743 | 150 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15258763 | 200 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15258783 | 50 mm | 0.53 mm | 5 Stück |
| 15268733 | 200 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15268753 | 150 mm | 0.05 mm | 5 Stück |
| 15268763 | 500 mm | 0.1 mm | 2 Stück |
| 15298763 | 200 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15248743 | 200 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15298753 | 150 mm | 0.05 mm | 2 Stück |
| 11991606 | 500 mm | 0.3 mm | 2 Stück |
| 15208773 | 150 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15258733 | 150 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15268783 | 150 mm | 0.53 mm | 5 Stück |
| 15238763 | 100 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15278733 | 50 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15298733 | 150 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15208733 | 200 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15208743 | 200 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15218733 | 150 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15218743 | 500 mm | 0.025 mm | 2 Stück |
| 15228743 | 50 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15228763 | 50 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15238733 | 50 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15238743 | 100 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15238783 | 150 mm | 0.175 mm | 5 Stück |
| 15248733 | 100 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15248763 | 150 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15248783 | 100 mm | 0.53 mm | 5 Stück |
| 15278723 | 500 mm | 0.2 mm | 2 Stück |
| 15278763 | 50 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15278783 | 500 mm | 0.53 mm | 2 Stück |
| 15288723 | 50 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15288733 | 100 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15288763 | 100 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15298723 | 100 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15258743 | 500 mm | 0.15 mm | 2 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15268743
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624232
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.15 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge |
| Enthält | 5/Packung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.15 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Polymerummanteltes Quarzglas |