Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Artikelnummer. 15278763
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15278763
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche für HPLC-Systeme.
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
    Spezifikation
    Typ PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.1 mm Innendurchmesser x 50 mm Länge
    Enthält 5/Packung
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0.1 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
    Gesamtlänge (metrisch) 50 mm
    Material Polymerummanteltes Quarzglas