Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Artikelnummer. 15298753
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15298753 150 mm 0.05 mm 2 Stück
15258763 200 mm 0.075 mm 5 Stück
15258783 50 mm 0.53 mm 5 Stück
15268733 200 mm 0.3 mm 5 Stück
15268743 150 mm 0.15 mm 5 Stück
15268753 150 mm 0.05 mm 5 Stück
15268763 500 mm 0.1 mm 2 Stück
15298763 200 mm 0.1 mm 5 Stück
15248743 200 mm 0.15 mm 5 Stück
11991606 500 mm 0.3 mm 2 Stück
15208773 150 mm 0.1 mm 5 Stück
15258733 150 mm 0.3 mm 5 Stück
15268783 150 mm 0.53 mm 5 Stück
15238763 100 mm 0.075 mm 5 Stück
15278733 50 mm 0.025 mm 5 Stück
15298733 150 mm 0.025 mm 5 Stück
15208733 200 mm 0.2 mm 5 Stück
15208743 200 mm 0.025 mm 5 Stück
15218733 150 mm 0.2 mm 5 Stück
15218743 500 mm 0.025 mm 2 Stück
15228743 50 mm 0.15 mm 5 Stück
15228763 50 mm 0.075 mm 5 Stück
15238733 50 mm 0.3 mm 5 Stück
15238743 100 mm 0.15 mm 5 Stück
15238783 150 mm 0.175 mm 5 Stück
15248733 100 mm 0.3 mm 5 Stück
15248763 150 mm 0.075 mm 5 Stück
15248783 100 mm 0.53 mm 5 Stück
15278723 500 mm 0.2 mm 2 Stück
15278763 50 mm 0.1 mm 5 Stück
15278783 500 mm 0.53 mm 2 Stück
15288723 50 mm 0.2 mm 5 Stück
15288733 100 mm 0.025 mm 5 Stück
15288763 100 mm 0.1 mm 5 Stück
15298723 100 mm 0.2 mm 5 Stück
15258743 500 mm 0.15 mm 2 Stück
36 options
Artikelnummer. 15298753
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624263
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche für HPLC-Systeme.
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
    Spezifikation
    Typ PEEKsil Schläuche mit 1/32 Zoll Außendurchmesser x 0.05 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge
    Enthält 2/Packung
    Innendurchmesser (metrisch) 0.05 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
    Gesamtlänge (metrisch) 150 mm
    Material Polymerummanteltes Quarzglas