Learn More
- Home
- Products
- Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie
- Schläuche für die Chromatographie
- Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Artikelnummer. 15298763
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
36 product options available for selection
| Artikelnummer. | Gesamtlänge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 15298763 | 200 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15258763 | 200 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15258783 | 50 mm | 0.53 mm | 5 Stück |
| 15268733 | 200 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15268743 | 150 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15268753 | 150 mm | 0.05 mm | 5 Stück |
| 15268763 | 500 mm | 0.1 mm | 2 Stück |
| 15248743 | 200 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15298753 | 150 mm | 0.05 mm | 2 Stück |
| 11991606 | 500 mm | 0.3 mm | 2 Stück |
| 15208773 | 150 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15258733 | 150 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15268783 | 150 mm | 0.53 mm | 5 Stück |
| 15238763 | 100 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15278733 | 50 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15298733 | 150 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15208733 | 200 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15208743 | 200 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15218733 | 150 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15218743 | 500 mm | 0.025 mm | 2 Stück |
| 15228743 | 50 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15228763 | 50 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15238733 | 50 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15238743 | 100 mm | 0.15 mm | 5 Stück |
| 15238783 | 150 mm | 0.175 mm | 5 Stück |
| 15248733 | 100 mm | 0.3 mm | 5 Stück |
| 15248763 | 150 mm | 0.075 mm | 5 Stück |
| 15248783 | 100 mm | 0.53 mm | 5 Stück |
| 15278723 | 500 mm | 0.2 mm | 2 Stück |
| 15278763 | 50 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15278783 | 500 mm | 0.53 mm | 2 Stück |
| 15288723 | 50 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15288733 | 100 mm | 0.025 mm | 5 Stück |
| 15288763 | 100 mm | 0.1 mm | 5 Stück |
| 15298723 | 100 mm | 0.2 mm | 5 Stück |
| 15258743 | 500 mm | 0.15 mm | 2 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15298763
Lieferant
Trajan Scientific and Medical™
Lieferanten-Nr.
0624303
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Verfügbar ab: 01-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
112.10 EUR gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27992" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27992" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schläuche |
| Farbe | Rot |
| Enthält | 5/Packung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.1 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.58 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Polymerummanteltes Quarzglas |