Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Sprühvisualisierungsreagenzien
Artikelnummer. 10164991 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
2',7'-Dichlorfluorescein
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Bromkresolgrün
Dithiooxamid
Dragendorff Munier
Eisen-(III)-Chlorid
Kaliumferrocyanat
Molybdophosphorsäure
Ninhydrin
Reagens zum Koffein-Nachweis
Rhodamin B
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Chemischer Name oder Material Unit Size
10164991 Dragendorff Munier 100 Milliliter
10669191 Ninhydrin 100 Milliliter
10565371 Bromkresolgrün 100 Milliliter
10609581 Molybdophosphorsäure 100 Milliliter
10650152 Kaliumferrocyanat 100 Milliliter
12450117 4-(Dimethylamino)benzaldehyd 1 Set
10276371 Eisen-(III)-Chlorid 100 Milliliter
10736132 Reagens zum Koffein-Nachweis 100 Milliliter
10206521 Rhodamin B 100 Milliliter
10246231 Dithiooxamid 100 Milliliter
12440117 2',7'-Dichlorfluorescein 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10164991 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 814402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.80 €
    35.59 € / 100 Milliliter
    Sparen 8.21 €
    18% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet für postchromatographische Nachweisreaktionen in der Dünnschichtchromatographie. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagenzien sind eine Auswahl häufig verwendeter Sprühreagenzien, die zum Sprühen oder Tauchen von TLC-Platten geeignet sind. Glaslaborzerstäuber (MFR.-Nr. 814101) separat erhältlich.
  • Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
  • Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
  • Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
  • Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Specifications
Chemischer Name oder Material Dragendorff Munier
CAS 7705-08-0
Farbe Farblos
Nachweisverfahren Sprühen oder Eintauchen
Zusammensetzung Dragendorff-Munier Reagenz [Bismuth (III) Nitrat–Kalium-Iodid–L(+)-Tartarsäure] in Wasser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von Alkaloiden und anderen Stickstoffverbindungen
Zur Verwendung mit (Geräte) TLC-Platten
Matrix Wasser
Geruch Geruchsneutral
Verpackungsart Bernsteinflasche mit Schraubverschluss
pH 2-3
Produkttyp Sprühvisualisierungsreagenz
Menge 100 ml
Form Lösung