Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Artikelnummer. 10206521 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
2',7'-Dichlorfluorescein
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Bromkresolgrün
Dithiooxamid
Dragendorff Munier
Eisen-(III)-Chlorid
Kaliumferrocyanat
Molybdophosphorsäure
Ninhydrin
Reagens zum Koffein-Nachweis
Rhodamin B
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
Artikelnummer. 10206521
Marke: Macherey-Nagel™ 814923
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendet für postchromatographische Nachweisreaktionen in der Dünnschichtchromatographie. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagenzien sind eine Auswahl häufig verwendeter Sprühreagenzien, die zum Sprühen oder Tauchen von TLC-Platten geeignet sind. Glaslaborzerstäuber (MFR.-Nr. 814101) separat erhältlich.
  • Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
  • Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
  • Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
  • Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamin B
CAS 7705-08-0
Farbe Durchsichtig
Dichte 0,79 – 0,86 g/cm3
Nachweisverfahren Sprühen oder Eintauchen
Konzentration <1.00 % Rhodamin B
Zusammensetzung Rhodamin B in Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von Lipiden
Zur Verwendung mit (Geräte) TLC-Platten
Matrix Ethanol
Schmelzpunkt -114 °C
Summenformel C28H31ClN2O3
Geruch Alkoholisch
Verpackungsart Bernsteinflasche mit Schraubverschluss
pH 7
Produkttyp Sprühvisualisierungsreagenz
Menge 100 ml
Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B spray reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)