Learn More
Olympus™ LCACHN 40XIPC 40x Achromatisches trocken vorzentriertes Phasenobjektiv
Beschreibung
- Korrigiert für axiale chromatische Aberration.
- Korrigiert für sphärische Aberration.
- Erfordert CKX3-SLP vorzentrierte Schieberegler.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Achromat Dry Vorzentrierte Phase |
| Anschlusstypen | RMS-Gewinde |
| Beschreibung | Feldzahl: 22 |
| Fokusabstand | Arbeitsabstand:2,2 mm |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 40X |
| Numerische Apertur | 0,55 |