missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCAT Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18270130 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18270130 0.025 mL 25 Mikroliter
18797433 - 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18270130

Marke: Novus Biologicals NBP105950SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

LCAT Polyclonal specifically detects LCAT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LCAT
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500
Zusammensetzung Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P04180
Gen-Alias EC 2.3.1.43, lecithin-cholesterol acyltransferasePhospholipid-cholesterol acyltransferase, phosphatidylcholine-sterol acyltransferase
Gensymbole LCAT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carboxyl-terminal histidine-tagged mouse recombinant LCAT purified from the medium of CHO cells overexpressing mouse LCAT cDNA. [UniProt# P16301]
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3931
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.