Learn More
Testo™ Thermo-Hygrometer mit LCD-Display
Artikelnummer. 10316802
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 bis 50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10316802 0 bis 50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10316802 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0560 6081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Thermo-Hygrometer eignet sich für zahlreiche Anwendungen. Testo™ 608-H1 Thermohygrometer bieten eine kontinuierliche Anzeige der aktuellen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte.
  • Kontinuierliche Messung und Anzeige von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
  • Berechnung und Anzeige des Taupunkts
  • Großes, klares Display
  • Kapazitiver Feuchtigkeitssensor mit langfristiger Stabilität für das Messen über viele Jahre
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Auflösung 0.1 %
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Displaytyp LCD
Gewicht (metrisch) 168 g
Spannung 9 V
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur kontinuierlichen Messung und Anzeige der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit