Learn More
Hach Lange™ LCK-Küvettentest
Beschreibung
- Chlorid-Küvettentest 1 bis 70 mg/l/70 bis 1000 mg/l Cl
- Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800-, DR5000-Instrumenten
- Haltbarkeit von 12 Monaten ab Herstellungsdatum
- 2 Messbereiche mit 1 Test
- Präzise, zuverlässige Messwerte
- Praktische und fehlerfreie Dosierung der Reagenzien
- Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
- Differenzierung zwischen Tests und Messbereichen durch Farbcodierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chlorid-Küvettentest |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometrische Tests |
| Parameterspezifikationen | Chlorid |
| Bereich | 1 – 70, 70 – 1000 mg/l Cl |
| Testmethode | Eisen(III)-Thiocyanat |
| Typ | LCK-Küvettentest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chlorid/Chloride/Chlorure, Sample cuvette
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, Nitric acid, Mercury(II) thiocyanate