Learn More
Hach™ LCK-Küvettentests
Artikelnummer. 10122744
Click to view available options
Analyten:
Chrom VI und Gesamtchrom (Cr)
Eisen II und III (Fe)
Gelöstes Sulfid (S2-)
Molybdän (Mo)
Nichtionische Tenside
Nickel (Spur)
Nitrit (NO2-N)
Säurekapazität (KS4.3 / CaCO3)
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10122744
Marke: Hach™ LCK362
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einführen, ablesen und fertig stellen. Hach™ LCK-Küvettentests sind vordosierte Reagenzien, die in einer voll ausgestatteten Box verpackt sind. Sie bieten maximale Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit und photometrische Auswertung und verwenden zugleich eine minimale Menge an Reagenzien/Chemikalien für eine umweltfreundliche Lösung.
Hach LCK-Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Einwilligungsgrenzen zugelassen. Mit Hilfe von Addista-Standardlösungen und Ringversuch-Testlösungen bieten sie die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit durch das Dosicap-Zip, das den Kontakt mit Reagenzien eliminiert.
  • Vordosierte, gebrauchsfertige Reagenzien ohne nötige Spülschritte
  • Präzise, zuverlässige Messwerte
  • Maximale Sicherheit für Anwender dank geschlossenem System und geringen Mengen an Reagenzien
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung der Reagenzien
  • Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
  • Differenzierung zwischen Tests und Messbereichen durch Farbcodierung
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
Analyten Säurekapazität (KS4.3 / CaCO3)
Farbe Blau
Format Vordosierte Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserqualitätsanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista Standardlösungen
Enthält Voll ausgestattete Box, Reagenzien-Set
Anzahl Tests 25
Bereich 0,5 bis 8,0 mmol/l KS4,3/25 bis 400 mg/l CaCO3
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C
Testmethode Hach Methdde
Typ LCK-Küvettentest