Learn More
Hach™ LCK-Küvettentests
Artikelnummer. 10376144
Click to view available options
Analyten:
Chrom VI und Gesamtchrom (Cr)
Eisen II und III (Fe)
Gelöstes Sulfid (S2-)
Molybdän (Mo)
Nichtionische Tenside
Nickel (Spur)
Nitrit (NO2-N)
Säurekapazität (KS4.3 / CaCO3)
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10376144
Marke: Hach™ LCK320
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Einführen, ablesen und fertig stellen. Hach™ LCK-Küvettentests sind vordosierte Reagenzien, die in einer voll ausgestatteten Box verpackt sind. Sie bieten maximale Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit und photometrische Auswertung und verwenden zugleich eine minimale Menge an Reagenzien/Chemikalien für eine umweltfreundliche Lösung.
Hach LCK-Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Einwilligungsgrenzen zugelassen. Mit Hilfe von Addista-Standardlösungen und Ringversuch-Testlösungen bieten sie die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit durch das Dosicap-Zip, das den Kontakt mit Reagenzien eliminiert.
  • Vordosierte, gebrauchsfertige Reagenzien ohne nötige Spülschritte
  • Präzise, zuverlässige Messwerte
  • Maximale Sicherheit für Anwender dank geschlossenem System und geringen Mengen an Reagenzien
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung der Reagenzien
  • Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
  • Differenzierung zwischen Tests und Messbereichen durch Farbcodierung
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
Analyten Eisen II und III (Fe)
Zertifizierung/Konformität DIN 38405-D17
Farbe Rot
Format Vordosierte Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserqualitätsanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista Standardlösungen
Enthält Voll ausgestattete Box, Reagenzien-Set
Anzahl Tests 24
Bereich 0,2 bis 6,0 mg/l Fe
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Testmethode 1,10-Phenanthrolin
Typ Eisen (II/III)-Küvettentests
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron (II/III), cuvette test Measuring range 0.2-6. 0 mg/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch hande gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, polyvidon 25, D-mannitol, 1,10-phenanthroline chloride monohydrate