Learn More
Hach™ LCK-Küvettentests
Artikelnummer. 10656090
Ansicht ändern
Click to view available options
Analyten:
Chrom VI und Gesamtchrom (Cr)
Eisen II und III
Gelöstes Sulfid
Molybdän
Nichtionische Tenside
Nickel (Spuren)
Nitrit
Säurekapazität (KS4.3/CaCO3)
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analyten unitSize
10656090 Molybdän 1 Stück
10715763 Chrom VI und Gesamtchrom (Cr) -
10122744 Säurekapazität (KS4.3/CaCO3) 1 Stück
10156112 Nichtionische Tenside 1 Stück
10768523 Nickel (Spuren) -
10376144 Eisen II und III -
10749873 Nitrit -
10175612 Gelöstes Sulfid 25 Stück
10182404 Gelöstes Sulfid 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10656090 Lieferant Hach™ Lieferanten-Nr. LCK330
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Einführen, ablesen und fertig stellen. Hach™ LCK-Küvettentests sind vordosierte Reagenzien, die in einer voll ausgestatteten Box verpackt sind. Sie bieten maximale Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit und photometrische Auswertung und verwenden zugleich eine minimale Menge an Reagenzien/Chemikalien für eine umweltfreundliche Lösung.
Hach LCK-Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Einwilligungsgrenzen zugelassen. Mit Hilfe von Addista-Standardlösungen und Ringversuch-Testlösungen bieten sie die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit durch das Dosicap-Zip, das den Kontakt mit Reagenzien eliminiert.
  • Vordosierte, gebrauchsfertige Reagenzien ohne nötige Spülschritte
  • Präzise, zuverlässige Messwerte
  • Maximale Sicherheit für Anwender dank geschlossenem System und geringen Mengen an Reagenzien
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung der Reagenzien
  • Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
  • Differenzierung zwischen Tests und Messbereichen durch Farbcodierung
Bestellinformation
DimRange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Molybdän
Farbe Blau
Format Vordosierte Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserqualitätsanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista Standardlösungen
Enthält Voll ausgestattete Box, Reagenzien-Set
Anzahl Tests 24
Bereich 3 bis 60 mg/l Mo
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Testmethode Thioglycolsäure
Typ LCK-Küvettentest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LCK 330 Molybdän/Molybdenum
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, thioglycolic acid