Learn More
Hach™ LCK-Küvettentests
Click to view available options
Analyten:
Chrom VI und Gesamtchrom (Cr)
Eisen II und III (Fe)
Gelöstes Sulfid (S2-)
Molybdän (Mo)
Nichtionische Tenside
Nickel (Spur)
Nitrit (NO2-N)
Säurekapazität (KS4.3 / CaCO3)
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
Hach LCK-Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Einwilligungsgrenzen zugelassen. Mit Hilfe von Addista-Standardlösungen und Ringversuch-Testlösungen bieten sie die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit durch das Dosicap-Zip, das den Kontakt mit Reagenzien eliminiert.
- Vordosierte, gebrauchsfertige Reagenzien ohne nötige Spülschritte
- Präzise, zuverlässige Messwerte
- Maximale Sicherheit für Anwender dank geschlossenem System und geringen Mengen an Reagenzien
- Praktische und fehlerfreie Dosierung der Reagenzien
- Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
- Differenzierung zwischen Tests und Messbereichen durch Farbcodierung
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chrom VI und Gesamtchrom (Cr) |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 11083, DIN 38405-D24 |
| Farbe | Grün |
| Format | Vordosierte Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista Standardlösungen |
| Enthält | Voll ausgestattete Box, Reagenzien-Set, Aufschluss für Gesamtchrom |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0.03 bis 1.0 mg/l Cr VI oder Cr gesamt |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Mehr anzeigen |