Learn More
Hach™ LCK-Küvettentests
Beschreibung
Hach LCK-Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Einwilligungsgrenzen zugelassen. Mit Hilfe von Addista-Standardlösungen und Ringversuch-Testlösungen bieten sie die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit durch das Dosicap-Zip, das den Kontakt mit Reagenzien eliminiert.
- Vordosierte, gebrauchsfertige Reagenzien ohne nötige Spülschritte
- Präzise, zuverlässige Messwerte
- Maximale Sicherheit für Anwender dank geschlossenem System und geringen Mengen an Reagenzien
- Praktische und fehlerfreie Dosierung der Reagenzien
- Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
- Differenzierung zwischen Tests und Messbereichen durch Farbcodierung
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Nickel (Spuren) |
| Format | 50 mm Rechteckküvetten-Test |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer (DR3900, DR6000) |
| Enthält | Voll ausgestattete Box, Reagenzien-Set |
| Anzahl Tests | 20 |
| Bereich | 0,05 bis 1,0 mg/l Ni |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Testmethode | Dimethylglyoxim |
| Typ | LCK-Küvettentest |