missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress LCMV gp33-41

Artikelnummer. 16452999
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16452999 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16452999 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1569

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress LCMV gp33-41, the carboxyl-extended 11-aa-long peptide, is an lymphocytic choriomeningitis virus sequence restricted by MHC class I H-2Db molecules and presented to cytotoxic T lymphocytes.

Spezifikation

Reinheit 98.09%
CAS 151705-84-9
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Molekulargewicht 1044.22 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 12.5 mg/mL (11.97 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.