Beschreibung
May act as transcription activator that binds DNA elements with the sequence 5′-CCCTATCGATCGATCTCTACCT-3′. May play a role in spermatogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LCORL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.27 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | LCORL |
| Gen-Zugriffsnummer | Q3U285, Q8N3X6 |
| Gen-Alias | LCoR like protein, LCORL, MLR1 |
| Gensymbole | Lcorl |
| Mehr anzeigen |