Beschreibung
Die LCR-Membran ist eine nicht unterstützte hydrophile PTFE-Membran, die mit allen gängigen HPLC-Lösungsmitteln kompatibel ist. Die Membran wird einem speziellen Behandlungsverfahren unterzogen, bei dem alle verbleibenden extrahierbare Substanzen entfernt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass durch sie keine zusätzlichen Substanzen zu Ihren HPLC-Lösungsmitteln hinzugefügt werden, was klarere Analyseergebnisse liefert.
Merkmale & Vorteile
- Die hydrophile Membran kann zum Filtern wässriger Flüssigkeiten ohne vorherige Benetzung verwendet werden
- Die Ultraclean Membran fügt keine extrahierbaren Substanzen zu Ihren Proben oder Lösungsmitteln hinzu
Anwendungen:
Mobile HPLC-Phasenfiltration; Klärung von Säuren, Basen und Verdünnung von Proteinlösungen; Isolierung von RNA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bubble Point | 9 bis 13,2 psi |
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | Siebfilter |
| Material | Polycarbonat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 60 ml/min x cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klärfiltration von sauren, basischen und kryogenen Flüssigkeiten, Klärfiltration von Treibstoffen, Analysen von hydraulischen Flüssigkeiten, RNA-Isolierung, Klärfiltration von wässrigen oder organischen Lösungen vor einer chromatographischen Analyse |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Mehr anzeigen |