Learn More
Motic™ LD Plan Achromatic Objectives
Artikelnummer. 17198598
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
20X.
5X.
Numerische Apertur:
0,13
0,4
6,4 mm
Arbeitsabstand:
8,1 mm
17,5 mm
20,3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Numerische Apertur Arbeitsabstand unitSize
17198598 20X. 0,4 8,1 mm 1 Stück
17178598 5X. 0,13 20,3 mm 1 Stück
17188598 10X 6,4 mm 17,5 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17198598
Marke: Motic™ 1101000203631
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Plan Achromatic objectives for use with TEC POL Microscopes.
  • Zur Verwendung mit Motic™ Panthera TEC POL Mikroskopen
  • LD Planachromatische Objektive
Spezifikation
Typ Mikroskop-Objektiv
Zur Verwendung mit (Geräte) Motic™ TEC POL Mikroskope
Objektivtyp Planachromatisch
Vergrößerungsleistung 20X.
Numerische Apertur 0,4
Arbeitsabstand 8,1 mm