Learn More
LDC000067, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496888 10 mg -
16402957 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496888 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15878
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LDC000067
CAS 1073485-20-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H18N4O3S
Menge 10 mg
Synonym LDC067
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 47 mg/mL (126.88 mM)
SMILES O=S(CC1=CC=CC(NC2=NC=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)=C1)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 370.43
Formelmasse 370.43
Reinheit (%) 98.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease