missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
LDLR Polyclonal specifically detects LDLR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LDLR |
| Anwendungen | Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P01130 |
| Gen-Alias | FH, FHC, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3 |
| Gensymbole | LDLR |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?