missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LDLR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (202)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535181
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30535181 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535181

Marke: Invitrogen™ MA560258

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

LDLR Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

The low density lipoprotein receptor (LDL-R) gene family consists of cell surface proteins involved in receptor-mediated endocytosis of specific ligands. Low density lipoprotein (LDL) is normally bound at the cell membrane and taken into the cell ending up in lysosomes where the protein is degraded and the cholesterol is made available for repression of microsomal enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG CoA) reductase, the rate-limiting step in cholesterol synthesis. At the same time, a reciprocal stimulation of cholesterol ester synthesis takes place. Mutations in the LDL-R gene cause the autosomal dominant disorder, familial hypercholesterolemia. Along with SCARB1, CLDN1, and the tetraspanin superfamily member CD81, LDL-R has been reported to be an entry factor for the Hepatitis C virus. At least three isoforms of LDL-R are known to exist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LDLR
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 202
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen LDLR
Gen-Zugriffsnummer P01130
Gen-Alias FH; FHC; Hlb301; I79_005860; LDL receptor; LDLA; LDLCQ2; LDLR; ldl-r; LDLRA; low density lipoprotein receptor; low density lipoprotein receptor protein; low-density lipoprotein receptor; low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Gensymbole LDLR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human LDLR protein (Met1-Arg788).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3949
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.