Learn More
Tocris Bioscience™ LDN 209929 dihydrochloride
Beschreibung
LDN 209929 dihydrochloride is a potent and selective haspin kinase inhibitor (IC50 = 55 nM). Displays 180-fold selectivity over DYRK2.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | >98% |
| CAS | 1784281-97-5 |
| Menge | 50 mg |
| Produkttyp | LDN 209929 dihydrochloride |
| Molekulargewicht | 405.77 |
| Hemmstoffe | LDN 209929 dihydrochloride |
Nur für Forschungszwecke