Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Beschreibung
- In Polybeutel verpackte Verschlüsse
- Flexibel
- Gute formstabile Eigenschaften
- Auslaufsicher
- LPDE
- Enger Hals
- Farbe: Naturfarben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
| Enthält | Closure |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | Gehäuse 1800Case |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |