Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Artikelnummer. 15961381
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
200 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
120 Stück
1400 Stück
1800 Stück
300 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15961381 5000 ml 10 Stück
17868097 20 ml 1800 Stück
12634820 20 ml 100 Stück
10660323 30 ml 100 Stück
17828097 30 ml 1400 Stück
10032483 200 ml 10 Stück
17808117 200 ml 300 Stück
12651510 250 ml 10 Stück
10184173 500 ml 1 Stück
12654890 500 ml 120 Stück
10179710 5000 ml 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 15961381
Marke: Kautex™ 2000070511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese naturfarbenen Kautex™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss bleiben stets in Form. Die flexiblen, auslaufsicheren Quetschflaschen sind auch mit Tropfverschluss oder Flaschenverschluss lieferbar.
  • In Polybeutel verpackte Verschlüsse
  • Flexibel
  • Gute formstabile Eigenschaften
  • Auslaufsicher
  • LPDE
  • Enger Hals
  • Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30.8 mm
Enthält Closure
Material LDPE
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 355 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 40 mm
Durchmesser (metrisch) 162 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss