Learn More
Kartell™ LDPE-Eimer mit Ausguss
Click to view available options
Höhe (metrisch):
250 mm
280 mm
310 mm
Unit Size:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
9 l
Description
- Vielzahl von Größen
- Geeignet für Lebensmittel
- Integraler tiefer Auslauf für einfaches Gießen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Becher |
| Graduierungen | Ja |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 310 mm |
| Menge | Je 1 |