Learn More
Kartell™ LDPE-Eimer mit Ausguss
Artikelnummer. p-8007244
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
Höhe (metrisch):
250 mm
280 mm
310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10747152
Marke: Kartell™ 0090500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messeimer aus beständigem LDPE-Kunststoff. Kartell™ Eimer mit Ausgießer sind eignen sich dank ihrer langlebigen Konstruktion besonders gut für Reinigungslösungen im Labor.
  • Vielzahl von Größen
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Integraler tiefer Auslauf für einfaches Gießen
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 9 l
Graduierungen Ja
Material LDPE
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 250 mm
Menge Je 1