Learn More
Kautex™ LDPE-Eimer mit Ausguss
Artikelnummer. 10454261
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
Durchmesser (metrisch) Boden:
193 mm
235 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
280 mm
316 mm
Höhe (metrisch):
300 mm
335 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Boden Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10454261 15 l 235 mm 316 mm 335 mm 1 Stück
10702722 10 l 193 mm 280 mm 300 mm 1 Stück
17808127 15 l 235 mm 316 mm 335 mm 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 10454261
Marke: Kautex™ 2000070589
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der auf Stabilität und lange Lebensdauer ausgelegte Kautex™ Messeimer aus LDPE mit Ausguss ist ein robustes Gefäß zum Dosieren, Versenden von Proben, Mischen, Transfer und Transport.
  • Dickwandig für Stabilität
  • Graduierte Literskala an Innenseite
  • Kunststoffbeschichteter Stahlgriff
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 15 l
Graduierungen Ja
Material LDPE
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) Boden 235 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 316 mm
Griffmaterial Kunststoffbeschichteter Stahl
Höhe (metrisch) 335 mm
Enthält Kunststoffbeschichtetem Stahl-Tragegriff
Menge Je 1