Learn More
Kautex™ Messbecher aus LDPE mit Ausguss
Artikelnummer. 10702722
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
Durchmesser (metrisch) Boden:
193 mm
235 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
280 mm
316 mm
Höhe (metrisch):
300 mm
335 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Boden Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10702722 10 l 193 mm 280 mm 300 mm 1 Stück
10454261 15 l 235 mm 316 mm 335 mm 1 Stück
17808127 15 l 235 mm 316 mm 335 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702722 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000070588
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Stabilität und lange Lebensdauer, Kautex™ Der LDPE-Messbecher mit Ausgießer bietet ein robustes Gefäß zum Dosieren, Versenden von Proben, Mischen, Umfüllen und Transportieren.
  • Dickwandig für Stabilität
  • Graduierte Literskala auf der Innenseite
  • Kunststoffbeschichteter Stahlgriff
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 10 l
Graduierungen Ja
Material LDPE
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) Boden 193 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 280 mm
Griffmaterial Kunststoffbeschichteter Stahl
Höhe (metrisch) 300 mm
Enthält Kunststoffbeschichtetem Stahl-Tragegriff
Menge Je 1