Learn More
Kautex™ LDPE-Eimer
Artikelnummer. 17818117
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelgrau
Weiß
Griffmaterial:
Kunststoffbeschichteter Stahl
Rostfrei
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Griffmaterial Packungsgröße
17818117 Weiß Kunststoffbeschichteter Stahl 10 Stück
10569241 Dunkelgrau Rostfrei -
15921401 Dunkelgrau Rostfrei 10 Stück
10119850 Weiß Kunststoffbeschichteter Stahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17818117 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000070585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 €
    326.23 € / 10 Stück
    Sparen 33.77 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dicken Wänden für Stabilität und lange Lebensdauer. Kautex™ Eimer aus LDPE haben einen robuste Behälter und einen starken Tragegriff für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Dickwandig, sehr stabil
  • Innenliegende Literskala
  • Industrie- und Laboreimer:  Kunststoffbeschichteter Stahlgriff  Weiß
  • Bauarbeiter-’Eimer:  Rostfreier Griff,  Dunkelgrau
Anwendung:
  • Dispensieren
  • Probenversand
  • Mischen
  • Übertragung
  • Transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Graduierungen Ja
Material LDPE
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) Boden 212 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 253 mm
Griffmaterial Kunststoffbeschichteter Stahl
Höhe (metrisch) 279 mm
Enthält Kunststoffbeschichtetem Stahl-Tragegriff
Menge Je 1