Learn More
Kautex™ LDPE-Eimer
Artikelnummer. p-8013585
Change view
Click to view available options
Farbe:
Dunkelgrau
Weiß
Griffmaterial:
Kunststoffbeschichteter Stahl
Rostfrei
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Farbe Griffmaterial unitSize
10569241 Dunkelgrau Rostfrei -
15921401 Dunkelgrau Rostfrei 10 Stück
10119850 Weiß Kunststoffbeschichteter Stahl 1 Stück
17818117 Weiß Kunststoffbeschichteter Stahl 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 10569241
Marke: Kautex™ 2000070587
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dicken Wänden für Stabilität und lange Lebensdauer. Kautex™ Eimer aus LDPE haben einen robuste Behälter und einen starken Tragegriff für eine Vielzahl von Anwendungen.
Starkwandig, sehr stabil, lange Lebensdauer. Stahltragebügel mit Kunststoff überzogen. Mit und ohne Ausguss. Literskala. Anwendungsbereiche: Entnehmen, Bemustern, Mischen, Umfüllen, Transportieren.
Beschreibung: 10L, grau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 10 l
Graduierungen Ja
Material LDPE
Farbe Dunkelgrau
Durchmesser (metrisch) Boden 212 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 253 mm
Griffmaterial Rostfrei
Höhe (metrisch) 279 mm
Enthält Rostfreier Griff
Menge Je 1