Learn More
behr Labor-Technik™ LDPE, Kanister, weiß, mit Gewinde
Artikelnummer. 10548491
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5000 ml
10 L
25 L
30 L
60 L
Abmessungen (L x B x H):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
350 x 240 x 470 mm
420 x 280 x 400 mm
440 x 380 x 650 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) unitSize
10548491 10 L 280 x 190 x 320 mm 1 Stück
10746991 5000 ml 240 x 160 x 240 mm 1 Stück
10460241 25 L 350 x 240 x 470 mm -
10708331 30 L 420 x 280 x 400 mm -
10519641 60 L 440 x 380 x 650 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10548491 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00176988
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kanister mit geschweißtem Hahn. Der angeschweißte Wasserhahn macht den Unterschied. – behroplast™ Kanister aus Polyethylen
  • Einfacher Transport des behrotest&tradecanister
    • Platzsparender, eingespritzter Griff
      • Einfaches Entfernen von Flüssigkeiten
        • Sehr einfaches Entfernen mit dem geschweißten behrotest&tradetap
          • Praktische Abmessungen
            • Platzsparend in der Lagerung
              • Durchsichtiger Behälter
                • Der Flüssigkeitsstand direkt im Blick
                  • Einzeln verpackte Kanister
                    • Schutz gegen Beschädigung und Verschmutzung
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Farbe Weiß (durchscheinend)
Beschreibung Behälter, weiß, durchscheinend, mit Hahn, 10 l
Abmessungen (L x B x H) 280 x 190 x 320 mm
Höhe (metrisch) 320 mm
Enthält Geschweißter Hahn
Länge (metrisch) 280 mm
Material LDPE
Produkttyp Kanister
Breite (metrisch) 190 mm