Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Faltbarer Behälter aus LDPE mit Verschluss aus Polypropylen
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
- These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
- They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
- Replacement caps sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 L |
| Farbe | Translucent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Behälter werden beim Entleeren gleichmäßig gelagert und dehnen sich leicht aus, wenn sie mit Flüssigkeit gefüllt werden |
| Material | LDPE |
| Farbe des Schraubverschlusses | Weiß |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Yes |
| Produkttyp | Faltbarer Behälter |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |