Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälter |
| Material | LDPE |
| Form | Rechtwinklig |
| Kapazität (metrisch) | 150 l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelgeeignet |
| Höhe (metrisch) | 630 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 400 mm |