Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum
Artikelnummer. 15376693
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1L
4L
9.5L
20L
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Packungsgröße
15376693 4L Zertifiziert 12 Stück
15301379 1L Unbehandelt 12 Stück
15331379 1L Zertifiziert 12 Stück
15174886 4L Unbehandelt 12 Stück
15346085 9.5L Unbehandelt 12 Stück
15321379 9.5L Zertifiziert 12 Stück
15311379 20L Zertifiziert 4 Stück
15391369 20L Unbehandelt 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15376693 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    150.01 € / 12 Stück
    Sparen 13.99 €
    8% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entscheiden Sie sich für diese leichte, platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten. Erhältlich mit Zertifizierung, wodurch leistungsbezogene EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
Leichte und platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten, an denen der Transport mittels Kraftfahrzeugen nur begrenzt möglich ist. Die Thermo Scientific™ LDPE Cubitainer sind faltbar und können im leeren Zustand ineinander gesteckt und so platzsparend gelagert und transportiert werden, z. B. in Rucksäcken für Probenahmen an entfernten Standorten. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
  • LDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Faltbar und im leeren Zustand ineinander schachtelbar für platzsparende Lagerung und Transport
  • Mit engem Hals zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen für Metalle, Zyanid und Fluorid oder höher
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Hinweis:
Cubitainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4L
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung LDPE Cubitainer
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.19 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.17 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.02cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 12
Verpackung Fall von 12
Ersatzverschluss 067-3800WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metalle und Wasserqualität, CN, F
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 128 Unzen
Volumen bis Rand (metrisch) 3785mL
Höhe (metrisch) 106 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,17 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 106mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.