Learn More
Gilac™ Stapelbarer rechteckiger verstärkter Behälter
Artikelnummer. 13449888
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
19 l
30 l
45 l
55 l
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13449888 55 l 1 Stück
11748501 10 l 1 Stück
11738501 19 l 1 Stück
11768501 30 l 1 Stück
13439888 45 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13449888 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G155821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.50 €
    57.66 € / 1 Stück
    Sparen 17.84 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stapelbarer rechteckiger verstärkter Behälter - LDPE-Lebensmittelbehälter für die Lagerung und den Transport von Rohstoffen bei Minustemperaturen und Umgebungstemperaturen. Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit: Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte für höhere Schlagfestigkeit.
  • 400 x 300 mm großer rechteckiger Kunststoff-Lebensmittelbehälter
  • Verstärkter Behälter
  • Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit: Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte für erhöhte Stoßfestigkeit
  • Hervorragende Haltbarkeit auch bei intensivem Einsatz
  • Für die Lagerung bei Minustemperaturen und Umgebungstemperaturen (-15 °C °bis +60 °C) und °für den Transport von Rohstoffen
  • Keine Lücken, keine Überlappungen
  • Maschinenwaschbar
  • Abdeckdeckel für erhöhte Hygiene, optional erhältlich
  • Stapelbar ohne Deckel
  • Kompatibel mit allen GILAC 4- und 6-Rad-Transportwagen
  • Zusammen mit medizinischem Fachpersonal entwickelt
Spezifikation
Typ Lebensmittelbehälter
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 14,5 gal.
Kapazität (metrisch) 55 l
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Lebensmitteln
Länge (angloamerikanisch) 21,9 in.
Länge (metrisch) 555 mm
Breite (angloamerikanisch) 16,9 in.
Breite (metrisch) 430 mm
Höhe (angloamerikanisch) 15 in.
Höhe (metrisch) 380 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 6.6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle GILAC 4- und 6-Rad-Dolkies