Learn More
Vitlab™ Tropfflaschenaus LDPE
Artikelnummer. 15223009
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15223009 50 ml 24 Stück
15243009 100 ml 24 Stück
15263009 250 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15223009 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 94587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.15 €
    77.28 € / 24 Stück
    Sparen 3.87 €
    4% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese transparenten Vitlab™ LDPE-Tropfflaschen – Zum Aufbewahren, Sparen und Dosieren, mit der extra langen, feinen Tropfspitze für genaues Dosieren.
  • Enghalsflaschen
  • Aus LDPE gefertigt
  • Transparent
  • Mit Tropffeinsatz
  • Schraubverschluss aus LDPE
  • Extra lange, feine Tropfspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Durchsichtig
Material LDPE
Anzahl pro Packung 24Pack
Menge 24/Packung
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 117 mm
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Verdrahtung
Produkttyp Tropfflasche