Learn More
Vitlab™ Tropfflaschenaus LDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Enghalsflaschen
- Aus LDPE gefertigt
- Transparent
- Mit Tropffeinsatz
- Schraubverschluss aus LDPE
- Extra lange, feine Tropfspitze
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 24/Packung |
| Menge | 24/Packung |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 117 mm |
| Produkttyp | Tropfflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 37 mm |
| Verschlusstyp | Verdrahtung |