Learn More
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. p-8002300 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11816413
Marke: Buerkle™ 03060020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur tropfenweisen oder feinstrahligen Dosierung geringer Flüssigkeitsmengen. Buerkle™ Tropfflaschen aus LDPE zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie ihre praktische Verschlusskappe aus.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Am Tropfenverschluss aus Polyethylen angebrachte Kappe mit Halteband passt auf die Spitze. Aufsetzen einer falschen Kappe ist ausgeschlossen
  • Tropfenverschluss muss vor Erstgebrauch für eine präzise Abgabe aufgeschnitten werden
  • Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 14 mm
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 88 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe und Tropfverschluss