Learn More
Karl Hecht™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 10600992
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
Verschlussgröße:
GL18
GL25
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10600992 50 ml GL18 1 Stück
10074111 100 ml GL18 1 Stück
10084111 250 ml GL25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10600992 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 49103016
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einer Tropfspitze für präzises und wiederholbares Dispensieren von Flüssigkeiten.
  • Aus Polyethylen
  • Mit angebrachter Kappe
  • In einer großen Auswahl an Kapazitäten- und Gewindegrößen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Verschlussgröße GL18
Verschlusstyp Befestigte Kappe
Produkttyp Tropfflasche