Learn More
Kautex™ 250-ml-Sicherheitsspülflaschen
Artikelnummer. 15758877
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
150 Stück
Artikelnummer. 15758877
Marke: Kautex™ 2000770020
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 250 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.
  • Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
  • Beschriftungsbereich
  • Abriebfester Druck
  • Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
  • Auslaufsicher
  • Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Geeignet für die deklarierten Flüssigkeiten. Nicht geeignet für Lebensmittel. Nicht Lebensmittelgeeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30.8 mm
Material LDPE
Anzahl pro Packung 10
Menge 150/Packung
Verschlussfarbe Rot
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 120 mm
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Aceton
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Förderdüse