Learn More
Kautex™ LDPE-Hochschulterflasche
Artikelnummer. 10431171
Click to view available options
Verschlussgröße:
18 mm
25 mm
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
124 Stück
150 Stück
420 Stück
72 Stück
900 Stück
Artikelnummer. 10431171
Marke: Kautex™ 2000070512
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Kautex™ LPDE-Hochschulterflasche ohne Verschluss ist leicht zu handhaben. Die hohe, schmale Form ist auslaufsicher.
  • Hohe, schmale Form
  • Auslaufsicher
  • Einfache Handhabung
  • Rund
  • Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12.9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verteilung, Klebstoffe, Versand von Proben, Transport, Lagerung
Material LDPE
Anzahl pro Karton 900 Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Form Flasche mit hoher Schulter
Höhe (metrisch) 82 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 18 mm
Durchmesser (metrisch) 36.5 mm
Verschlusstyp Tropfverschluss oder Spritzflaschenverschluss