Learn More
Kautex™ LDPE-Hochschulterflasche
Click to view available options
Verschlussgröße:
18 mm
25 mm
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
124 Stück
150 Stück
420 Stück
72 Stück
900 Stück
Beschreibung
- Hohe, schmale Form
- Auslaufsicher
- Einfache Handhabung
- Rund
- Naturfarben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 21.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteilung, Klebstoffe, Versand von Proben, Transport, Lagerung |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 72 Karton |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Ja |
| Form | Flasche mit hoher Schulter |
| Mehr anzeigen |