Learn More
Gilac™ Industrieeimer aus LDPE
Artikelnummer. 11748511
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
13 l
Artikelnummer. Farbe unitSize Kapazität (metrisch)
11748511 Weiß 1 Stück -
11738511 Weiß 1 Stück -
11722525 Rot 1 Stück -
11742525 Blau 1 Stück 13 l
11752525 Rot 1 Stück -
5 options
Artikelnummer. 11748511
Marke: Gilac™ G615121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
  • Food bucket
  • Highly durable
  • Anti-wear skirt for increased product durability
  • Made from low density polyethylene making it highly resistant
  • Stainless steel handle
  • Reinforced Bottom
  • External dimensions include handles
Spezifikation
Produkttyp Industrieller Eimer
Graduierungen Yes
Material LDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 gal.
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 305 mm
Griffmaterial Stahl
Höhe (metrisch) 310 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.6 in.
Länge (metrisch) 345 mm
Temperatur (angloamerikanisch) 5°F to 140°F
Temperatur (metrisch) -15°C to +60°C
Breite (metrisch) 305 mm