Learn More
Gilac™ Industrieeimer aus LDPE
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
20.40 € - 25.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Industrial Bucket |
---|---|
Graduierungen | Yes |
Material | LDPE |
Griffmaterial | Steel |
Temperatur (metrisch) | -15°C to +60°C |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11738511
|
Gilac™
G615021 |
Weiß |
21.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11722525
|
Gilac™
G615034 |
Rot |
20.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11742525
|
Gilac™
G615128 |
Blue |
24.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11752525
|
Gilac™
G615134 |
Red |
24.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11748511
|
Gilac™
G615121 |
White |
25.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Food bucket
- Highly durable
- Anti-wear skirt for increased product durability
- Made from low density polyethylene making it highly resistant
- Stainless steel handle
- External dimensions include handles
Spezifikation
Industrial Bucket | |
LDPE | |
-15°C to +60°C |
Yes | |
Steel |