Learn More
Vitlab™ LDPE-Deckel
Artikelnummer. p-8000502
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 l-Eimer
Für 5 l-Eimer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10007890 Für 10 l-Eimer 1 Stück
10373001 Für 5 l-Eimer 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10007890
Marke: Vitlab™ 96593
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus LDPE gewährleistet einen festen Sitz sowie Transparenz. VITLab™ Deckel aus LDPE eignen sich für die VITlab™ Eimer aus HDPE.
  • Dicht schließend
  • Eimer separat bestellbar 
Spezifikation
Produkttyp Lid
Material LDPE
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 10 l-Eimer
Menge Je 1