Beschreibung
Der Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 50 l ist die idealle Lösung zum Abdecken von Buerkle™ LDPE Rechteckbehälter.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälterdeckel |
| Material | LDPE |
| Form | Rechtwinklig |
| Verschlussgröße | 1000 x 320 mm |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50-l-Behälter |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
| Breite (metrisch) | 320 mm |