Learn More
Buerkle™ LDPE-Deckel für rechteckigen Behälter
Artikelnummer. 15892725 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
48-l-Behälter
50-l-Behälter
Länge (metrisch):
400 mm
1000 mm
Breite (metrisch):
320 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
15892725 50-l-Behälter 1000 mm 320 mm 1 Stück
10125903 48-l-Behälter 400 mm 400 mm 1 Stück
11911471 50-l-Behälter 1000 mm 320 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15892725 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34400501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 €
    318.17 € / 1 Stück
    Sparen 28.83 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Der LDPE-Deckel für rechteckige Behälter ist geeignet für die Verwendung mit Buerkle™ Rechteckige Behälter.
  • Lineares LDPE
  • Durchscheinend
  • Zur Verwendung mit bruchsicheren rechteckigen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälterdeckel
Material LDPE
Form Rechtwinklig
Sterilität Non-sterile
Verschlussgröße 1000 x 320 mm
Verschlusstyp Deckel
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) 50-l-Behälter
Länge (angloamerikanisch) 39.37 in.
Länge (metrisch) 1000 mm
Breite (angloamerikanisch) 12.60 in.
Breite (metrisch) 320 mm