Learn More
VITLAB™ Transparente Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig
Artikelnummer. 10676844
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Verschlussgröße:
GL 14
GL14
GL18
GL25
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10676844
Marke: VITLAB™ 138193
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with Flat Shoulders are supplied with a screw cap. Made of LDPE, they provide a flexible, resilient storage option.
  • Product Type: Storage Bottle
  • Description: Narrow Mouth with Flat Shoulders
  • Material: LDPE
  • Shape: Round
  • Includes: Screw Cap
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Closure Included Ja
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 58 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2.3 in.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL14
Durchmesser (metrisch) 31mm
Verschlusstyp Schraubkappe